Merck
Z283967
Spinwedge® magnetic stirring bar
size 1/2 in. × 2 in.
別名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3 EA
¥13,300
¥13,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
3 EA
¥13,300
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
¥13,300
Check Cart for Availability
物質
PTFE-coated (wedge shaped)
PTFE-coated
包装
pack of 3 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37123-0003
L
50.8 mm
直径
12.7 mm
サイズ
1/2 in. × 2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • Spinwedge® magnetic stirring bars are ideal for churning sediment or dissolving salts for thorough dispersion.
  • The wedge shape design provides strong turbulence at low speeds.
  • The chemically resistant bars feature a sharply angled broad face for rigorous mixing of viscous solutions.
  • Alnico magnet encapsulated in FDA Grade PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
  • Autoclavable.
Bars designed to plough up sediment and provide strong mixing action.
法的情報
Spinwedge is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)