Merck
Z281344
Laboratory brushes
Laboratory brushes
Flask, L 12 in., brush diam. × L 1 3/8 in. × 3 1/2 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 EA
¥8,681
¥8,681
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
4 EA
¥8,681
About This Item
UNSPSCコード:
47131605
NACRES:
NB.35
¥8,681
Check Cart for Availability
包装
pkg of 4 ea
L
12 in.
brush diam. × L
1 3/8 in. × 3 1/2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
質問
  1. Buonasera vorrei sapere se laboratory brushes Cod. Z281344 il filo che regge le setole in nylon sono in acciaio inox. Grazie
    1 回答
    1. Yes, it is 304 stainless steel.
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. BFN
    • 1件のレビュー
    • 0件の投票
    星4/5個です。
    Different
    役に立ちましたか?
    1. Sigma-Aldrich Corporationからの回答:
      Thank you for your review. We have updated the primary image on this page to reflect the type of brush you should be receiving. If you have any further issues using this product please call or email us for additional support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.