Merck
Z281360
Laboratory brushes
Burette, L 30 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 1/4 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 EA
¥9,671
¥9,671
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
4 EA
¥9,671
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥9,671
Check Cart for Availability
包装
pkg of 4 ea
L
30 in.
brush diam. × L
1/2 in. × 3 1/4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5