Merck
Z281301
Laboratory brushes
Narrow tube, L 12 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 EA
¥4,835
¥4,835
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
4 EA
¥4,835
About This Item
UNSPSCコード:
47131605
NACRES:
NB.35
¥4,835
Check Cart for Availability
包装
pkg of 4 ea
L
12 in.
brush diam. × L
1/2 in. × 3 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7