Merck
BR131100
BRAND® stopcock for storage / aspirator bottles and drums
polypropylene
別名:
Stopcocks
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥3,227
¥3,227
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥3,227
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
¥3,227
Check Cart for Availability
物質
polypropylene
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 131100
接続サイズ
3/4 in.
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® stopcock for storage and aspirator bottles and drums is designed to fit all sizes, providing a versatile solution for fluid management in laboratory settings. It features a polypropylene (PP) adapter, ensuring compatibility with various containers. The stopcock comes with two FKM seals
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)