Merck
Z267805
Sigma-Aldrich
ラウンドクリスタルウィンドウ
ZnSe, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥55,700
¥55,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥55,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.32
¥55,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
ZnSe
テクニック
IR spectroscopy: suitable
直径×厚み
25 mm × 2 mm
透過率
20,000-45,400 (wavenumbers (cm-1))
屈折率
n/D 2.4 (at 2 μm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カットされ研磨された高品質のクリスタルウィンドウ。
A hard and brittle crystal; inert; ideal material for ATR.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)