Merck
Z267635
Sigma-Aldrich
ラウンドクリスタルウィンドウ
KBr, diam. × thickness 25 mm × 5 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥23,200
¥23,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥23,200
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
¥23,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
KBr
テクニック
IR spectroscopy: suitable
直径×厚み
25 mm × 5 mm
透過率
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
屈折率
n/D 1.53 (at 2 μm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
カットされ研磨された高品質のクリスタルウィンドウ。
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yan Zhang et al.
Phytochemistry, 180, 112521-112521 (2020-10-26)
Three undescribed stictanes, nieblastictanes A-C, two flavicanes, nieblaflavicanes A and B, together with three already reported stictanes, along with the known compounds (+)-usnic acid, sekikaic acid, divaricatic acid, and divaricatinic acid methyl ester were isolated from an ethyl acetate extract