Merck
Z123609
Sigma-Aldrich
ラウンドクリスタルウィンドウ
KBr, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥13,200
¥13,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥13,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.32
¥13,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
物質
KBr
テクニック
IR spectroscopy: suitable
直径×厚み
25 mm × 4 mm
透過率
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
屈折率
n/D 1.53 (at 2 μm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カットされ研磨された高品質のクリスタルウィンドウ。
非常に柔らかく、水に溶けやすい結晶。 低コストで良好な伝播範囲。 霧。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)