Merck
Z252956
Sigma-Aldrich
Aldrich® Flavors and Fragrances test strips
L × W 5 in. × 3 1/2 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥6,360
¥6,360
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥6,360
About This Item
UNSPSCコード:
41113034
NACRES:
NB.35
¥6,360
Check Cart for Availability
包装
pkg of 100 ea
L × W
5 in. × 3 1/2 in.
詳細
Dip and sniff test strips for sampling aroma chemicals.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)