Merck
Z252352
Sigma-Aldrich
Aldrich® anticlimb splash-guard adapter with fritted disc
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 29/32, capacity 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥23,730
¥23,730
単価¥33,900割引30%
出荷予定日2025年3月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥23,730
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
¥23,730
単価¥33,900割引30%
出荷予定日2025年3月31日
ジョイント
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS29/32
キャパシティ
100 mL
ポアサイズ
70-100 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3箇所のトラップで、発泡やバンピングによるキャリーオーバを大きく減らすことができます。この通気口は最上部にあり、気泡がコンデンサーより上に上がることを防いでいます。フリットディスクがコンデンサー内に粒子が入ることを防ぎます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)