Merck
Z549134
Sigma-Aldrich
Aldrich® antisplash splash-guard adapter without return hole
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 14/20, capacity 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥25,100
¥25,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥25,100
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
¥25,100
Check Cart for Availability
ジョイント
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS14/20
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Aldrich® antisplash splash-guard adapter without return hole are traps that greatly reduce carry-over from foaming or bumping. Whatever comes up into this trap will stay and not go back to the evaporator flask.
アプリケーション
Aldrich® antisplash splash-guard adapter without return hole is ideal for use between the vapor tube and rotary evaporator flask to prevent solvent from being drawn into condenser in case of "bumping".
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)