Merck
Z248029
Sigma-Aldrich
PP/PEシリンジ(ニードルなし)
luer lock tip, centered, capacity 10 mL, graduated, 0.5 mL, sterile
別名:
ルアーロックシリンジ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
製品Z248029は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
無菌性
sterile
特徴
graduated 0.5 mL
包装
pkg of 100 ea individually wrapped
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ルアーチップ式のこれらのポリプロピレンシリンジは、すべてのサイズのニードルで使用できます。この使い切りシリンジの硬いポリエチレンプランジャーはわずかに大きく、このため半可撓性のPPバレルの壁にしっかりと密着するだけでなく、非常にスムーズな引き心地が得られます。潤滑剤のコンタミネーションはありません。
シリンジはバルク包装品を除いて個別に滅菌包装されます。バルク包装品はブラスチックバッグで滅菌せずに供給されます。
針は別途注文してください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E M Sadeesh et al.
Cytotechnology, 69(2), 289-305 (2017-01-11)
This study examined the effects of buffalo oocyte extracts (BOE) on donor cells reprogramming and molecular characterisation of oocytes screened via brilliant cresyl blue (BCB) staining and comparison of gene expression profiles of developmentally important genes in blastocysts from IVF
E M Sadeesh et al.
Cytotechnology, 68(6), 2271-2285 (2016-09-22)
The study examined the effects of different environmental stress on developmental competence and the relative abundance (RA) of various gene transcripts in oocytes and embryos of buffalo. Oocytes collected during cold period (CP) and hot period (HP) were matured, fertilized
Karolina Janeczek Portalska et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 10(5), 363-373 (2013-04-18)
Modular tissue engineering is a strategy to create scalable, self-assembling, three-dimensional (3D) tissue constructs. This strategy was used to deliver endothelial-like cells derived from bone marrow mesenchymal stromal cells (EL-MSCs) to locally induce vascularization. First, tissue engineered modules were formed
Sayed-Hadi Mirmalek-Sani et al.
Biomaterials, 34(22), 5488-5495 (2013-04-16)
Emergent technologies of regenerative medicine have the potential to overcome the limitations of organ transplantation by supplying tissues and organs bioengineered in the laboratory. Pancreas bioengineering requires a scaffold that approximates the biochemical, spatial and vascular relationships of the native