Merck
Z245852
コクラン分子模型
minit, DNA, single kit with booklet
別名:
分子モデルセット, 化学モデルセット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 SET
¥35,050
¥35,050
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 SET
¥35,050
About This Item
UNSPSCコード:
60104506
NACRES:
NB.17
¥35,050
Check Cart for Availability
詳細
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
特徴
no. of atoms 880
no. of bonds> 1,200
メーカー/製品名
Cochranes 0095
H × W
1 m × 30 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
12色のプラスチック原子を使用して15種類の原子結合構成を再現できる多目的モデリングシステムです。炭素原子の場合であれば9種類の結合方式を構成できます:直線、三方(5段階の角度設定)、四面体、八面体、三方両錐。モデルは2種類のサイズ(OrbitとMinit)。すべてのモデルキット用に追加の原子中心と結合チューブが用意されています。
これらの項目のリストについては弊社Webサイト(sigma-aldrich.com)のTechnical Information Bulletin AL-183をご覧ください。
この費用対効果の高いセットを使用して、優れたディスプレイや教育モデルを作成してください。作成したMinit Proviewモデルは、15塩基ペア層までのDNAの二重らせんの1回以上のひねりを示します。すべての原子が正確な結合角度で示され、色分けされています。グループでチミン-アデニン、シトシン-グアニン、糖環、およびリン酸基のサブアセンブリーを作ることができ、これらを組み合わせて最終モデルを作ることができます。このモデルは、透明な糸から2枚のプレートの間にぶら下がり、包括的な使用説明書、DNAの構造と転写の機構を調査するワークシートが付属します。
縮尺:2 cm = 0.1ナノメートル(1 A)、Minit
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.