Merck
Z184780
コクラン分子模型
orbit, lattices
別名:
分子モデルセット, 化学モデルセット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥9,300
¥9,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥9,300
About This Item
UNSPSCコード:
60104506
NACRES:
NB.17
¥9,300
Check Cart for Availability
詳細
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
特徴
no. of atoms 270
no. of bonds 220
メーカー/製品名
Cochranes 0028
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
12色のプラスチック原子を使用して15種類の原子結合構成を再現できる多目的モデリングシステムです。炭素原子の場合であれば9種類の結合方式を構成できます:直線、三方(5段階の角度設定)、四面体、八面体、三方両錐。モデルは2種類のサイズ(OrbitとMinit)。すべてのモデルキット用に追加の原子中心と結合チューブが用意されています。
これらの項目のリストについては弊社Webサイト(sigma-aldrich.com)のTechnical Information Bulletin AL-183をご覧ください。
Learn about the structure of diamond, graphite, the metals (iron, copper, magnesium), sodium chloride, cesium chloride, zinc blend, wurzite, rutile, ice and layered structures. Suitable for a student, teacher, researcher or a small group. Includes instructions/activity book.
Scale 3 cm = 0.1 nanometer (1 A), Orbit
ATOMS:
  • 2-prong linear: Hydrogen, white (24)
  • 3-prong 120°: Carbon, black (37), Oxygen, red (25)
  • 4-prong tetrahedral: Carbon, black (31), Oxygen, red (13), Sulfur, yellow (26), Halogen, green (10), Metal, silver (21)
  • 6-prong octahedral: Halogen, green (15), Metal, silver (15)
  • 8-prong cubic: Halogen, green (5), Metal, silver (19)
  • 12-prong: Metal, silver (21)
BONDS:
  • Extra-thick, light grey, 3.5 cm (100)
  • Extra-thick, light grey, 2 cm (50)
  • Rigid white, 10 cm (15)
  • Rigid white, 5 cm (15)
  • Rigid white, 3.5 cm (30)
  • Rigid mixed, 10 cm (1)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.