詳細
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
特徴
no. of atoms 255
no. of bonds 250
メーカー/製品名
Cochranes 0029
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
12色のプラスチック原子を使用して15種類の原子結合構成を再現できる多目的モデリングシステムです。炭素原子の場合であれば9種類の結合方式を構成できます:直線、三方(5段階の角度設定)、四面体、八面体、三方両錐。モデルは2種類のサイズ(OrbitとMinit)。すべてのモデルキット用に追加の原子中心と結合チューブが用意されています。
これらの項目のリストについては弊社Webサイト(sigma-aldrich.com)のTechnical Information Bulletin AL-183をご覧ください。
これらの項目のリストについては弊社Webサイト(sigma-aldrich.com)のTechnical Information Bulletin AL-183をご覧ください。
このOrbit生化学セットによって、アミノ酸、単糖類、グリセロール、脂肪酸、ステロイド、プリン類およびピリミジン、ペプチド、二糖類、脂質、ヌクレオシド、ヌクレオチド、タンパク質、多糖類、核酸について学んでください。学生、教師、研究者、または小さなグループで共有するのに適しています。使用説明書/アクティビティー小冊子が付属します。Z129097。
縮尺:3 cm = 0.1ナノメートル(1 A)、Orbit
原子:
結合:
縮尺:3 cm = 0.1ナノメートル(1 A)、Orbit
原子:
- 1分岐:水素、白色(77)、酸素、赤色(12)、塩素、緑(2)
- 2分岐直線:水素、白色(13)、窒素、青色(1)、 酸素、赤色(13)
- 2分岐100°:硫黄、黄色(2)
- 2分岐110°:窒素、青色(2)、酸素、赤色(28)
- 2分岐120°:窒素、青色(3)
- 3分岐108°、120°、132°:炭素、黒色(5)
- 3分岐108°、126°、126°:炭素、黒色(6)、 窒素、青色(2)
- 3分岐114°、123°、123°:炭素、黒色(13)、 窒素、青色(13)
- 3分岐120°:炭素、黒色(13)、 窒素、青色(13)
- 4分岐四面体:炭素、黒色(33)、窒素、青色(2)、リン、紫(5)、金属、銀色(1)
- 6分岐八面体:鉄、灰色(1)
- Xペグ(5)
結合:
- 極太、薄灰色、3.5 cm(100)
- 極太、薄灰色、3 cm(50)
- 極太、薄灰色、2 cm(70)
- 硬質白色、5 cm(15)
- 硬質混合、10 cm(12)
- 極柔軟白色、5 cm(3)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.