Merck
Z243833
Sigma-Aldrich
POWERMITE solid-state type-600W capacity heat controls
SS-2
別名:
Heating controls
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥45,470
¥45,470
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥45,470
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.76
¥45,470
Check Cart for Availability
AC/DC入力
120 V AC
特徴
CSA approved
利用可能性
not available in EU
重量
1.1 lb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Model SS-2は軽量の卓上ユニットで、円柱形のスチールで覆われており(33/4× 31/2インチ)、灰色のエポキシ加工、ポリウレタンの脚、パイロットランプ、12インチコード付き3線コンセント(米国プラグ)、および4フィートの3線電気コード付き米国プラグが付属しております。
THERMOWELLヒーティングマントルやその他の抵抗加熱回路(ホットプレート、ヒートテープ、ウォーターバスなど)の制御に使用します。半導体素子またはプロポーショナルオン/オフモデルをご利用になれます。すべてのモデルにヒューズが付いています(回路のブレーカーはありません)。パーセント出力レベルにおいて5~90%で校正されています。(すなわち、ノブが50%出力レベルに設定されている場合は、線間電圧が117とすると83ボルトの出力となります。)プロポーショナルオン/オフタイプよりも制御範囲が広くなっています。抵抗加熱回路だけでなく、白熱灯、室内ファン、撹拌モーターの制御にも使用できます。60 Hz.
法的情報
POWERMITE is a trademark of Laboratory Craftsmen, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)