Merck
Z243817
Sigma-Aldrich
POWERMITE proportional on/off type-1,000W capacity heat control
3A
別名:
1,000W Heat Control, Heat Control Unit, Proportional Heat Controller
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥50,000
¥50,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥50,000
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.76
¥50,000
Check Cart for Availability
AC/DC入力
120 V AC
特徴
CSA approved
利用可能性
not available in EU
重量
1.1 lb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
THERMOWELLヒーティングマントルやその他の抵抗加熱回路(ホットプレート、ヒートテープ、ウォーターバスなど)の制御に使用します。半導体素子またはプロポーショナルオン/オフモデルをご利用になれます。すべてのモデルにヒューズが付いています(回路のブレーカーはありません)。各ユニットは、15~70%の範囲(15%以下はオフ、70%以上でフル)でダイヤル設定した出力または電圧を出力するように調節されます。大容量で、線間電圧の変動が大きい場合も一定の出力が得られます。電圧は変動しません。50/60 Hz.
Model 3A is lightweight benchtop unit with cylindrical steel housings (3 3/4 × 3 1/2 in..), gray epoxy finish, polyurethane feet, pilot lamp, 3-wire receptacle (U.S. plug) on a 12 in. cord, and a 4 ft, 3-wire power cord with U.S. plug
法的情報
POWERMITE is a trademark of Laboratory Craftsmen, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)