Merck
Z285498
Sigma-Aldrich
DigiTrol II温度コントローラー
AC/DC input 120 V AC, 15 A
別名:
Temperature controller, Temperature monitoring system
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.76
メーカー/製品名
Glas-Col 104APL612K
利用可能性
not available in EU
パラメーター
32-999 °F temperature (0-750 °C)
出力
1,800 watts
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
設定値とバス温度を1°Cの分解能で同時に表示します。アルドリッチ製オイルバスに適合する6インチの浸漬熱電対プローブ(タイプK)が付属します。240 Vのモデルには米国向けのコネクターが付属しています。