Z232734
別名:
211917301
Z232734-1EA
¥55,300
1 of 10
Z165344
Large laboratory assortment of black-rubber stoppers
Z232742
Duran® filtering bottle flask
Z232718
Duran® filtering flask
Z232769
Z232726
Z305200
Duran®試薬瓶、キャップ付き
Sigma-Aldrich
Z740687
Aldrich® Essentials filter flask, with side arm
Supelco
Z166065
ゴム栓
Z166898
Aldrich® 空気感受性 化学実習用ガラス器具キット
BR144530
BRAND® conical joint stopper, borosilicate glass
clear borosilicate glass flat bottom flasknarrow-mouth self-standing
joint ST/NS neckI.D. 70 mm
non-sterile
closure type glass hose connector
pack of 1
DURAN® 211917301
not available in USA and Canada
360 mm
5 L
185 mm
70 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
DWK Life Sciences ガラス器具・製品
ラボ用フラスコ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 5
Z254258
個別のフィルダーアダプター
Z568295
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
Z568236
Aldrich®濾過フラスコ(厚壁)
Z232661
Z568287