Merck
Z254258
Sigma-Aldrich
個別のフィルダーアダプター
size 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥13,300
¥13,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥13,300
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
¥13,300
Check Cart for Availability
サイズ
1
包装
pkg of 12 ea
H ×厚み
21 mm × 2 mm
底面 外径 × 内径
11 mm × 7 mm
上部外径 × 内径
21 mm × 17 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブフナー漏斗、三角漏斗、フリットガラス漏斗、素焼ろ過漏斗用。黒色のネオプレンゴム製アダプターは、フィットするものを1つ選ぶか、または入れ子状態で重ねて漏斗の軸部にフィットさせて使います。オートクレーブ耐用。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)