Merck
Z232718
Duran® filtering flask
capacity 2,000 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥30,800
¥30,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥30,800
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥30,800
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
ジョイント
joint ST/NS neckI.D. 60 mm
無菌性
non-sterile
包装
case of 1
メーカー/製品名
DURAN® 212016308
利用可能性
not available in USA and Canada
H
265 mm
キャパシティ
2,000 mL
フラスコ外径
166 mm
ホースバーブ直径
11 mm , for tube connection
ネック内径
60 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For vacuum filtrations, with glass hose connector. Erlenmeyer shape. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal resistance. Meets ISO 6556 standard.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)