Merck
Z116394
両端ニードル
gauge 12, L 6 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥10,830
¥10,830
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥10,830
About This Item
UNSPSCコード:
41122002
NACRES:
NB.03
¥10,830
Check Cart for Availability
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Cadence Science
L
6 in.
ゲージ
12
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
304 SS。一方はノンコアリングチップ、もう一方はフラットカット端です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)