Merck
T8413
Sigma-Aldrich
C-Flex®laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/32 in. × 3/32 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105108
NACRES:
NB.35
製品T8413は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
roll of 25 feet
メーカー/製品名
C-Flex
内径 × 外径
1/32 in. × 3/32 in.
壁サイズ
1/32 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Applications: General-purpose lab uses requiring high performance and long life.
Characteristics: Exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility, excellent chemical resistance, low gas permeability, and a smooth surface. Opaque white.
Certification: Resin meets USP Class VI requirements. Tubing is manufactured according to GMP.
Temperature range: –50 to 275°F (–45 to 135°C)
Sterilize: With autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation.
法的情報
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)