Merck
Z566292
PTFE製スターラーシャフト
shaft diam. 8 mm, L 400 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥16,390
¥16,390
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥16,390
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
¥16,390
Check Cart for Availability
物質
PTFE
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Cowie 005.540.8.1
L
400 mm
シャフト直径
8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)