Merck
Z188697
Sigma-Aldrich
Wheaton サンプルバイアル
clear, volume 2 mL, cap size 8 - 425, diam. × H 12 mm × 36 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 EA
¥20,600
¥20,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 EA
¥20,600
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥20,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
clear borosilicate glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 200 ea
キャップサイズ
8 - 425
直径× H
12 mm × 36 mm
容量
2 mL
clear
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バイアルは波打ち形トレイに収められており、粒状物質による汚染防止のため区画ごとに熱収縮フィルムで包装されています。
USP Type 1ホウケイ酸ガラス(オートクレーブ滅菌対応)。キャップは別途ご注文ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Hanno i tappi?
    1 回答
    1. Caps are not included in this product. The recommended caps and septa are listed in the 'Related Products' section of the product page as shown below:
      Z162531 Black phenolic open top screw caps, Cut-out top, without septum, thread for 8-425, pkg of 200 ea
      Z188808 Black plastic caps, Solid top, white rubber liner, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
      Z162566 Septa for open top caps, for cap size 8 mm, tan PTFE/silicone
      Z162558 Septa for open top caps, for cap size 8 mm, red PTFE/silicone