Merck
Z188778
Supelco
Wheaton サンプルバイアル
amber, volume 2 mL, cap size 8 - 425, diam. × H 12 mm × 36 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
amber borosilicate glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 200 ea
キャップサイズ
8 - 425
直径× H
12 mm × 36 mm
容量
2 mL
amber
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バイアルは波打ち形トレイに収められており、粒状物質による汚染防止のため区画ごとに熱収縮フィルムで包装されています。
USP Type 1ホウケイ酸ガラス(オートクレーブ滅菌対応)。キャップは別途ご注文ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)