Merck
BR759125
BRAND® UVキュベット
macro
, volume 2.5 mL, pack of 100
別名:
Cuvettes, UV-Cuvettes
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥14,640
¥14,640
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥14,640
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
NB.43
¥14,640
Check Cart for Availability
物質
plastic
plastic
特徴
four clear sided
包装
pack of 100
メーカー/製品名
BRAND 759125
パラメーター
≥230 nm spectral range
220-900 nm spectral range
220-900 nm spectral range
チャンバー容量
2.5-4.5 mL
パス長
10 mm
10 mm
容量
2.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
UV領域でのタンパク質、ssDNA、RNAおよびオリゴヌクレオチドの光度定量用に特別に設計されています。
220 nmから使用可能です。260 nm、280 nmおよび可視域での測定に最適です。
  • 標準の10 mm光路長
  • サンプル容量は70 μLの少量で十分です。
  • 利用可能な2つの中心高さ
  • アダプタなしでほとんどの光度計に適合します。
Cuvette, four clear sided, macro, PS or UV-transparent, assorted by one cavity number, minimum filling volume 2,5 ml.
Suitable for fluorescence spectroscopy. The UV-transparent cuvette can be used from a wavelength of 230 nm and shows no autofluorescence.
特徴および利点
  • Clear, clean optical path
  • Manufactured under controlled room conditions and packaged fully automatically, without human contact
  • Packed grouped by mold cavity number to ensure lowest variation of extinction coefficient
  • The UV-transparent cuvettes replace sensitive and expensive glass or quartz cuvettes in many areas
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)