¥14,640
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
polystyrene
特徴
four clear sided
包装
pack of 500
メーカー/製品名
BRAND 759035
チャンバー容量
2.5-4.5 mL
容量
2.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- BRAND®マクロキュベットは、管理された室内条件で製造されています。
- 水分析、化学、ライフサイエンス用途での測定に理想的です。
- キュベット素材はほとんどの極性溶媒、酸、アルカリ溶液に対して高い耐薬品性を示します。
- 光路方向が示された透き通った汚れのない光路。
- 相互汚染のリスクがありません。
- 型穴番号でグループ分けしています。
- 石英キュベットの経済的な代替品です。
Cuvette, four clear sided, macro, PS or UV-transparent, assorted by one cavity number, minimum filling volume 2,5 ml.
Suitable for fluorescence spectroscopy. The UV-transparent cuvette can be used from a wavelength of 230 nm and shows no autofluorescence.
Suitable for fluorescence spectroscopy. The UV-transparent cuvette can be used from a wavelength of 230 nm and shows no autofluorescence.
特徴および利点
- Clear, clean optical path
- Manufactured under controlled room conditions and packaged fully automatically, without human contact
- Packed grouped by mold cavity number to ensure lowest variation of extinction coefficient
- The UV-transparent cuvettes replace sensitive and expensive glass or quartz cuvettes in many areas
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック