物質
plastic
plastic
特徴
four clear sided
包装
pack of 500
メーカー/製品名
BRAND 759128
パラメーター
≥230 nm spectral range
220-900 nm spectral range
220-900 nm spectral range
チャンバー容量
2.5-4.5
パス長
10 mm
10 mm
容量
2.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
UV領域でのタンパク質、ssDNA、RNAおよびオリゴヌクレオチドの光度定量用に特別に設計されています。
220 nmから使用可能です。260 nm、280 nmおよび可視域での測定に最適です。
220 nmから使用可能です。260 nm、280 nmおよび可視域での測定に最適です。
- 標準の10 mm光路長
- サンプル容量は70 μLの少量で十分です。
- 利用可能な2つの中心高さ
- アダプタなしでほとんどの光度計に適合します。
Cuvette, four clear sided, macro, PS or UV-transparent, assorted by one cavity number, minimum filling volume 2,5 ml.
Suitable for fluorescence spectroscopy. The UV-transparent cuvette can be used from a wavelength of 230 nm and shows no autofluorescence.
Suitable for fluorescence spectroscopy. The UV-transparent cuvette can be used from a wavelength of 230 nm and shows no autofluorescence.
特徴および利点
- Clear, clean optical path
- Manufactured under controlled room conditions and packaged fully automatically, without human contact
- Packed grouped by mold cavity number to ensure lowest variation of extinction coefficient
- The UV-transparent cuvettes replace sensitive and expensive glass or quartz cuvettes in many areas
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック