ジョイント
Joints: ST/NS19/22 (2)
内径 × 外径
9 mm × 13 mm
有効長
175 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Floating ball type with joints. Highly efficient column for atmospheric distillations. Effectively separates close boiling materials. One ball per section.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC