Merck
Z170852
Sigma-Aldrich
VICI Pressure--Lok® C-160 liquid microsyringe
Fixed needle, capacity 10 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥12,700
¥12,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥12,700
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
¥12,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
bevel tip stainless steel needle
ニードルサイズ
2 in.
特徴
needle bevel tip
メーカー/製品名
VICI 160022
キャパシティ
10 μL
ニードル長
2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
General-purpose GC syringe.
特徴および利点
Each syringe is hand-calibrated for consistent delivery. The leaktight PTFE plunger tip eliminates freeze-up or residue build-up and allows use with gases (up to 250psi) as well as liquids. Has a positive plunger stop to prevent damage to the plunger. Barrel made of borosilicate glass. Has PTFE seal at rear of needle to isolate sample from needle cement and contamination. Shaped rear flange provides secure finger grip. Syringes with removable needles have a pressure tight, low dead-volume needle connection for a leaktight fit.
法的情報
Pressure-Lok is a registered trademark of Dynatech Precision Sampling Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)