Merck
Z168874
Scissor-handle forceps
Kelly hemostatic, curved, L 6 1/4 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥6,732
¥6,732
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥6,732
About This Item
UNSPSCコード:
41122405
NACRES:
NB.35
¥6,732
Check Cart for Availability
ラベル
C
包装
pack of 1 ea
L
6 1/4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
with box-lock joint and serrated jaws
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)