Merck
Z509132
Sigma-Aldrich
Scissor-handle forceps
Occulating, straight, L 5 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥3,670
¥3,670
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥3,670
About This Item
UNSPSCコード:
41122405
NACRES:
NB.35
¥3,670
Check Cart for Availability
ラベル
D
包装
pack of 1 ea
L
5 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
stainless steel hemostatic forcep with smooth jaw and box-lock joint
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Stainless steel forceps Fine tip, curved
Z168785
Stainless steel forceps