Merck
Z154849
Sigma-Aldrich
ディスポーザブルアルミ皿
crimped sides with finger-grip handle, dish diam. 43 mm, capacity 20 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥4,959
¥4,959
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥4,959
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.71
¥4,959
Check Cart for Availability
物質
aluminum
circles
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
20 mL
ディッシュ直径
43 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
底部は滑らかです。秤量、分注、蒸発の作業のため、または埃除けとして使用。温度範囲:1,250°F (676℃).
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)