Merck
HS14522
Aluminium weighing dish
D × H 101 mm × 12 mm , large
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥8,196
¥8,196
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥8,196
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.35
¥8,196
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS14522
D× H
101 mm × 12 mm , large
詳細
Designed for moisture determination balances.
  • Weigh dishes are FDA/food-grade compliant
  • Disposable
  • Slightly tapered walls for stacking
  • Pack of 50
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)