Merck
HS14521C
Aluminium weighing boat
D × H 70 mm × 12 mm , large
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥7,341
¥7,341
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥7,341
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.35
¥7,341
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS14521C
D× H
70 mm × 12 mm , large
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
designed for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating, or drying.
Boats also make good dust covers for open vessels.
  • All weigh boats are FDA/food-grade compliant
  • Disposable
  • Aluminum, Weighing Boats
Sturdy yet lightweight boats feature a smooth, flat bottom for sample handling and a flanged, crimped wall for rigidity. Finger tab handle can be etched for identification prior to weighing.
3 sizes
Packs of 100
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)