Merck
Z680362
環境に優しいグラシン紙ボート型秤量皿
diam. 3.5 in., biodegradable
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
150 EA
¥6,361
24 X 150 EA
¥130,900
¥6,361
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
150 EA
¥6,361
24 X 150 EA
¥130,900
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.71
¥6,361
Check Cart for Availability
物質
circles
glassine paper
包装
pack of 150 ea (Internal packs of 150)
case of 3600 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech BOAT-2000
直径
3.5 in.
ディッシュ直径
89 mm
関連するカテゴリー
詳細
生分解性―Guilt-free(自責の念を感じることのない)グラシン紙は、廃棄すると完全に分解されます。
静電気のない形成―グラシン紙は、ディスポーザブルプラスチック製秤量皿(ポリスチレンとポリエチレン)につきものの静電気を帯びることがありません。
汚染物質フリー―純粋グラシンは、超清浄な「グリーンnoの」紙製品です。
取り扱いが簡単―丈夫で耐久性がありながら、中身を注ぎやすいように簡単に折りたたむことができます。
色の対比―チョコレート色のグラシン紙なので、どのような素材の粒子もはっきり見えます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)