Merck
Z137529
Ace Allihn condenser
male joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥29,490
¥29,490
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥29,490
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥29,490
Check Cart for Availability
ジョイント
male joint: ST/NS24/40
メーカー/製品名
Ace Glass 594114
ジャケット長
300 mm
関連するカテゴリー
詳細
Approximately one bulb per 50 mm. Fits Abderhalden drying apparatus, Z137545.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)