Merck
SYNC259200
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 19/22, jacket L 200 mm, hose size 8 mm
別名:
Synthware C259200, Bulb condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥15,670
¥15,670
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥15,670
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥15,670
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C259200
ホースサイズ
8 mm
ジャケット長
200 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)