Merck
SYNC621200
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm, hose size 10 mm
別名:
Synthware C621200, straight condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥18,450
¥18,450
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥18,450
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥18,450
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C621200
ホースサイズ
10 mm
ジャケット長
200 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)