Merck
Z224979
Sigma-Aldrich
Aldrich® super condenser
Overall H 320 mm, joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥271,000
¥271,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥271,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥271,000
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS24/40
外径
42 mm
全体高
320 mm
表面積
405 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Extremely efficient condenser design combines a cold-finger, coiled, Liebig, and Vigreux condenser into one unit with a forced spiral path and a very large, water-cooled surface area.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)