Merck
Z130915
Nalgene® Griffin beakers
capacity 250 mL, transparent polymethylpentene
別名:
PMP beaker, nalgene PMP beaker
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥13,200
¥13,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥13,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
¥13,200
Check Cart for Availability
物質
transparent polymethylpentene
特徴
graduations
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Nalgene 1203-0250
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
連続的には150°C、断続的には175°Cで使用できます。
Low form. With silk-screened graduations, Nalgene catalog number, size and resin codes, max. use temp., and "no flame" symbol. Meet the ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy. Chemically resistant. Autoclavable. Not for use on a hot plate.
その他情報
Browse all plastic beakers
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. how many beaker in one pack, please?
    1 回答
    1. As mentioned in the PROPERTIES section, there are 6 in one pack.