Merck
421170
Sigma-Aldrich
ZELEC® UN 潤滑剤
technical grade
別名:
Nonionic Lubricant ZELEC UN
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥35,900
¥35,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥35,900
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
¥35,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
177 °C (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
関連するカテゴリー
詳細
ZELEC® UN潤滑剤は無色の液体であり、潤滑剤として広く使用されています。
法的情報
ZELEC is a registered trademark of Stepan Co.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F
引火点(℃)
94 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
421170-VAR:
421170-BULK:
421170-1L:
421170-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)