Merck
Z117765
Transfer needle for use with Kilo-Lab® cylinder system
L 4 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥12,780
¥12,780
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥12,780
About This Item
UNSPSCコード:
41122002
NACRES:
NB.03
¥12,780
Check Cart for Availability
詳細
11 gauge, SS
メーカー/製品名
Cadence Science
L
4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1/8 in. ferrule lock and standard point.
法的情報
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)