Merck
Z115738
Sigma-Aldrich
Aldrich® rotary evaporator cleaning adapter
joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥14,500
¥14,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥14,500
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
¥14,500
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS24/40
関連するカテゴリー
詳細
For fast and easy cleaning of evaporator condenser assembly.
Evaporator Cleaning Technique
1. Attach the cleaning adapter to a rotary evaporator.
2. Plug the end of the cleaning adapter.
3. Pull solvent into the system through the feed tube.
4. Quickly release the vacuum.
5. Solvent is sprayed throughout the entire assembly cleaning it quickly and efficiently.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)