Merck
Z682098
Aldrich®ロータリーエバポレータコンデンサーコンプリート、"C"アセンブリ
glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥290,700
¥290,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥290,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥290,700
Check Cart for Availability
物質
glass
メーカー/製品名
Büchi equivalent, 40646
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
"C"コンデンサーアセンブリは、レシーバーフラスコにくっつく35/20の球状インナージョイントボトムコネクションをもつメインのガラス製アウタートラップボディから構成されています。スタンダードトップおよびBuchi®ロータリーエバポレーターに直接接続するサイドフランジが特徴です。アセンブリは、ガラス製コールドトラップインナーボディ、Viton®Oリング付のPTFEシーリングリング、PTFEリッド、1Lレシービングフラスコ、ステンレススチール製クランプ、GLねじ式キャップ付ホースバルブを備えています。
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)