Merck
Z115525
Sigma-Aldrich
Scienceware® protective lab-labeling system labels
size 1 in. × 3 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
物質
paper
white
包装
pkg of 10 (100 labels per pad)
メーカー/製品名
Bel-Art F13455-0010
サイズ
1 in. × 3 in.
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
接着剤は、酸、アルカリ、および有機溶媒に時々暴露されることに対する耐性を持っています。 温度範囲:-196~120°C
耐水カバー用に、これらのラベルを保護するラボ-ラベルシステム保護テープを購入してください。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)