Merck
Z688525
Wash-Offラベル
L × W 2.625 in. × 1.00 in., pack of 750 ea (30 labels per sheet)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥16,080
¥16,080
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥16,080
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
¥16,080
Check Cart for Availability
物質
paper
white
包装
pack of 750 ea (30 labels per sheet)
メーカー/製品名
Diversified Biotech WASH-1000
L × W
2.625 in. × 1.00 in.
関連するカテゴリー
詳細
ラベルと接着剤は、どのような水温であっても30秒以内に完全に溶解し、接着剤残滓を残すことはありません。100%生分解性であり、間接的食品接触についてFDA基準に準拠しています。121°Cでの水蒸気曝露に耐性であるため、完全にオートクレーブ可能です。多様なボトル、フラスコ、ビーカー、その他の実験用容器に適合します。
  • 接着剤が残りません-水に完全に溶解します
  • 環境に安全-100%生分解性です
  • オートクレーブ可能-121°Cで水蒸気曝露に耐性です
  • 温度耐性-室温~中等度の冷凍温度
  • レーザープリンター対応-迅速簡単なラベル作成
  • 多様なボトル、フラスコ、ビーカー、その他の実験用容器に適合します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)