Merck
SVGPL10RC
Millipore
Sterivex-GP圧力フィルターユニット
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 2000 mL, male Luer-Lok® outlet fitting, pack of 15 ea
別名:
Sterivex-GP Pressure Filter Unit, pressure filtration unit, pressure sterile filter unit, pressure sterile filtering unit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
物質
Eastar housing
polyethersulfone membrane
品質水準
無菌性
sterile
製品種目
Sterivex
特徴
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
包装
pack of 15 ea
パラメーター
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
テクニック
sterile filtration: suitable
H
82 mm
キャパシティ
2000 mL
直径
1.7 cm
ろ過面積
10 cm2
マトリックス
Express PLUS
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent)
male Luer-Lok® outlet fitting
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
- Sterivexフィルターユニットは、シリンジ、蠕動ポンプまたは圧力容器に使用できます。これらは、デカント操作やピペット操作に伴う汚染のリスクを解消します。
- Sterivexユニットは、ほとんどすべての保存容器に分注できる設計となっています。このデバイスは、さまざまな出口接続に対応しています(表を参照)。
- Sterivexフィルターユニットは、デバイスに使用するメンブレンのタイプに応じて最大で1,000 mLまたは2,000 mLの容量を処理できます。選択できるメンブレンは、3種類用意されています。
- Sterivex圧力式フィルターユニットを使用したフィルターは、最大で1,000 mLまたは 2,000 mLの容量を滅菌できます(容量はデバイスに使用するメンブレンのタイプに依存します)。3種類のメンブレンオプションとさまざまな出口接続オプションに対応するSterivexフィルターは、ほぼすべてのワークフローに適合し、ほぼすべての保存容器への分注が可能です。Sterivexフィルターは、シリンジ、蠕動ポンプまたは圧力容器に使用でき、デカント操作やピペット操作に伴う汚染のリスクを解消します。
特長および利点:
- シリンジ、蠕動ポンプおよび圧力容器を含むさまざまな圧力デバイスに使用できます
- 複数のメンブレンタイプを用意し、2 L容量までの用途のニーズに対応します
用途:
水溶液の滅菌
アプリケーション
研究専用。
原理
圧力
物理的形状
カラーコード: 透明
調製ノート
滅菌方法
ガンマ線照射
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過
  • 用途:除菌
  • 使用目的:陽圧を用いた大容量ろ過
  • 使用上の注意:Sterivexユーザーガイドの「使用方法」セクションを参照してください
  • 保存について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Eastar is a trademark of Eastman Chemical Company
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sterivex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany