Merck
Y906883
Sigma-Aldrich
シリンダー
stainless steel, 1/4 in. NPT, capacity 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12142200
NACRES:
NA.12
Note: This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
物質
stainless steel
品質水準
パラメーター
1000 psi max. pressure
外径 × 内径 × L
1 in. × 0.87 in. × 6.25 in.
キャパシティ
50 mL
重量
186 g
フィッティング
1/4 in. NPT
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
本製品は、バルクガス製品を購入された場合に限りご利用いただけます。個人向けの販売はしておりません。より詳しい情報については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)